Diméthylsulfoxyde ≥99.5% pour LC-MS, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
85190
PIER85190EA 75 EUR InStock
PIER85190
Diméthylsulfoxyde ≥99.5% pour LC-MS, Pierce™
Diméthylsulfoxyde
The Pierce™ Dimethylsulfoxide (DMSO) is a sequencing-grade preparation with high purity for use in traditional amino acid analyzers and other high-volume applications.
  • High-purity solvent for various protein, peptide, and amino acid applications
  • Packaged in solvent-rinsed amber glass bottles and sealed with PTFE-lined fluorocarbon caps
  • Suitable for HPLC detection
Attention: For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: (CH₃)₂SO
MW: 78.14 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 18.5
Densité: 1.101 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 87
Numéro MDL: MFCD00002089
Numéro CAS: 67-68-5
Merck Index: 13,03285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Visual Appearance Clear, Colorless liquid, Free of particulate matter
Purity ≥ 99.5%
Water Content ≤ 0.2%
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité