Graphite spin columns, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88302
PIER88302EA 206 EUR InStock
PIER88302
Graphite spin columns, Pierce™
Filtres Filtres pour centrifugation
Pierce™ Graphite spin columns improve phosphopeptide analysis by efficiently binding hydrophilic peptides and efficiently removing urea, salts and other contaminants before mass spectrometry analysis.
  • Convenient spin format for parallel processing of multiple samples
  • High-binding capacity with recovery of up to 100 µg of hydrophilic peptides per column
  • Porous graphite resin for cleaning up phosphopeptide samples before MS analysis
Enable fast and efficient capture, concentration, desalting and elution of hydrophilic peptides in less than ten minutes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité