L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Low protein binding collection tubes, Pierce™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
88380 88379
PIER88380EA 248 EUR InStock
PIER88380 PIER88379
Low protein binding collection tubes, Pierce™
Tubes Tubes de dialyse
Pierce™ low protein binding microcentrifuge tubes help to minimise protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
  • Durable, can able to tolerate centrifuge speeds up to 20000 RCF
  • Compatible, suitable for IP and mass spectrometry applications
  • RNase/DNase-free
These tubes are conveniently packed to avoid contamination.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité