Hydroxylamine solution 50% (p/p) dans l'eau pour expériences TMT
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Danger
90115
PIER90115EA 86 EUR InStock
PIER90115
Hydroxylamine solution 50% (p/p) dans l'eau pour expériences TMT
Hydroxylamine
Thermo Scientific 50% Hydroxylamine is a 10X quenching reagent for amine-reactive isobaric mass tag labeling experiments.
Used to prepare oximes, and is also an intermediate in biological nitrification.
Attention: For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Formule: H₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044522
Numéro CAS: 7803-49-8
EINECS: 232-259-2
ONU: 3266
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
ASSAY/TITRATION 45.0 - 55.0% range
VISUAL Colorless/clear to slightly yellow liquid
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité