Cytology swabs, Histobrush®
Fournisseur: PURITAN MEDICAL
25-2199
PMPC25-2199EA 2150 EUR InStock
PMPC25-2199
Cytology swabs, Histobrush®
Wattenstaafjes Wattenstaafjes voor klinisch gebruik
These cytology brushes feature tapered tips made out of soft nylon bristles and a long PS handle.
Used for the collection of cervical specimens during pap smear tests, as well as buccal cells, for DNA lineage.
Certifications: ISO 9001:2008, 13485:2003, FDA GMP’s and 510K approved.
Informations de commande: A certificate of compliance is available upon request.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité