Swabs, PurSwab®, cotton head applicator
Fournisseur: PURITAN MEDICAL
896-PC
PMPC896-PCEA 269 EUR InStock
PMPC896-PC
Swabs, PurSwab®, cotton head applicator
Écouvillons Écouvillons de nettoyage
The applicator has a single-ended smooth cylindrical cotton tip on a white paper shaft.
  • Easy disposal
  • Lint-less and residue free
  • Highly absorbent cotton does not swell in solvents
Suitable for cleaning disk drives, optics, PC board assembly and other critical industrial and sensitive components.
Conditionnement: 50 in heat sealed poly bag - 1000 per case.
Attention: *Le(s) produit(s) sur cette page sont hors du champ d'application de la directive européenne 2019/904
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité