Tubing connectors
Fournisseur: CADENCE SCIENCE
6184
POPR6184EA 1410 EUR InStock
POPR6184
Tubing connectors
Raccords et connecteurs
These tubing connectors are used in hospitals, laboratories, and biomedical instruments. The metal connectors are precision machined and are made from either nickel plated brass or 316 stainless steel.
Standard luer tapers meets ISO 594 specifications include Female Luer Lock (FLL), Micro-Mate® Female Luer Lock (MM FLL), Male Luer Lock (MLL) and Male Luer (ML).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité