L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Volumetric flasks, class A, white markings
Fournisseur: Poulten & Graf
1.51543F 1.51545F 1.51546F 1.51553F
POUL1.51543FEA 22.1 EUR InStock
POUL1.51543F POUL1.51545F POUL1.51546F 612-0563
Volumetric flasks, class A, white markings
Ballons Fioles jaugées
Borosilicate glass, amber, with PP stopper, conformity certified.
  • With ground ring mark
  • White markings
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité