Storage bottles, narrow neck, round, PTFE, with screw caps
Fournisseur: Poulten & Graf
10.1305-54
POUL10.1305-54EA 538 EUR InStock
POUL10.1305-54
Storage bottles, narrow neck, round, PTFE, with screw caps
Flacons Flacons en plastique
PTFE, white.
  • Excellent chemical resistance
  • Heat resistant from –200 up to +280 °C
  • Exceptionally smooth inner walls to prevent contamination
Robust, unbreakable construction. The special recessed grips on the cap and grooves in the flask make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité