L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Buckets, Rectangular, PP
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2000601 2000602 2000605 2000603 2000604
PPSA2000601EA 21.8 EUR InStock
PPSA2000601 PPSA2000602 PPSA2000605 PPSA2000603 PPSA2000604
Buckets, Rectangular, PP
Godets
Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
  • With scaling from 1 to 5 L
  • Coloured to facilitate use as part of a colour coded system
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité