Cleaning trolley Clino®, E1e
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2020400
PPSA2020400EA 1171.46 EUR InStock
PPSA2020400
Cleaning trolley Clino®, E1e
Chariots
The Clino® E1e is the smallest possible cleaning trolley system with stainless steel flat wringer with electropolished base module suitable for high sensitive areas that require minimal space.
  • Ergonomic design
  • GMP conformity
  • Full flexibility in single- and two-step technique
  • Has double ball-bearinged guide wheels 75 mm
Information de livraison: Supplied with 2×plastic blue buckets (25 and 15 L).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité