Cleaning trolley Clino®, Profi C7e
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2097275
PPSA2097275EA 1792.37 EUR InStock
PPSA2097275
Cleaning trolley Clino®, Profi C7e
Chariots
The Clino® Profi C7e trolley system made of stainless steel flat wringer for grey areas.
  • Flat wringer Clino provides defined pressure point for uniform residual moisture
  • Disposal unit can be removed in retirement and is interchangeable and extendable
  • Frame and attachments can be autoclaved
  • Double ball-bearinged guide wheels (125 mm)
Information de livraison: Supplied with bucket (25 L, 15 L and 3 ×6 L), 3 trays and disposal unit (1 ×70 L).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité