Cleanroom mops, MicroKing
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2140080
PPSA2140080EA 20.5 EUR InStock
PPSA2140080
Cleanroom mops, MicroKing
Serpillières
Mops for grey areas and for all water-resistant hard floor coverings.
  • Increased cleaning performance and maximum dirt absorption facilities
  • Highest area performance and best tuft-quality
  • Made up of synthetic/viscose yarn (50:50) with additional microfiber lines
  • With cover sheet and PVC pocket, sewed up double-latching pocket
  • Ready-to-use, pre-washed
For the use in ISO class 9.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité