L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Clino Mopping System
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2009000 2500050 2009500
PPSA2009000EA 63.2 EUR InStock
PPSA2009000 PPSA2500050 PPSA2009500
Clino Mopping System
Serpillières
Mop frame is suitable for use with all Pfennig mop heads: standard, professional, and universal.
  • Sturdy and durable stainless steel construction
  • Sterilizable
  • Contact-free mop drop
  • Also available with locking-screw
Informations de commande: Mop frames and handles are sold separately. Telescopic alumimium mop handle must be ordered along with a mop frame to complete the system.
Mops Frame
Collapse All
Désignation Couleur Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Clino mop holder, stainless steel gris 400 mm 1 PPSA2009000
Clino mop holder, stainless wire gris 400 mm 1 PPSA2009500
Clino mop holder, magnet gris 400 mm 1 PPSA2500050
Mop Handle
Collapse All
Désignation Longueur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Aluminium telescopic handle (blue) with tilting lever 1,0 - 1,8 m 1 PPSA2016050
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité