Cleanroom mops, MicroSicuro trapezoid CR/A
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2700293
PPSA2700293EA 20.6 EUR InStock
PPSA2700293
Cleanroom mops, MicroSicuro trapezoid CR/A
Serpillières
Mops for cleaning surfaces like insulators, and cleaning of hard-to-reach areas. Made up of 100% PES microfibre with soft brush special.
  • Removes 99,9% of all particles in a one-step process
  • Safe disinfection of GMP areas by validating wetting behavior
  • With water-permeable cover sheet polyester bag and drainage function lining
  • Suitable to all mop frames Trapez
  • Autoclavable up to 50 preparation cycles, disinfectant proof and resistant to gamma rays
Ideal for removing disinfectant residues and maximum square footage.
Collapse All
Désignation L×l Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
MicroSicuro rrapezoidal CR/ A, 80 g 270×220 mm 1 PPSA2700293
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité