Cleanroom mops, MicroMopp Plus
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
2700530
PPSA2700530EA 20.46 EUR InStock
PPSA2700530
Cleanroom mops, MicroMopp Plus
Serpillières
Mops for wet and moist cleaning in single-stage technique.
  • For all smooth and hard floor coverings
  • Made up of high-tech-microfiber 100% PES
  • With backfilling, cover sheet, loop with TEC-polyester and pocket of harness for extremely tear-proof
For the use in ISO class 9.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité