Multi-Use Mop for Cleanroom, MultiSicuro PW
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3500285
PPSA3500285EA 29 EUR InStock
PPSA3500285
Multi-Use Mop for Cleanroom, MultiSicuro PW
Serpillières
Multi-use mop with the weight advantage of a disposable mop.
  • Autoclavable up to 50 reprocessing cycles, disinfectant resistant, gamma radiation resistant
  • High area performance due to absorbent material
  • Minimal own particle release
  • Very high quality, clean room suitable processing
  • Pre-washed ready for use
  • White edging tape on the pockets, pre-washed at 90 °C
Certifications: IPA "Tested Device" Certification.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité