Cleanroom mops, Clino One Way Standard PW
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3500346
PPSA3500346EA 17.4 EUR InStock
PPSA3500346
Cleanroom mops, Clino One Way Standard PW
Serpillières
These special single-use mops are suitable for all technical cleanrooms and non-sterile GMP areas.
  • For use on all standard cleanroom and pharmaceutical floors
  • 100% polyester microfiber material
  • With backfilling and polyester pocket
  • Washed in cleanroom and vacuum packed
  • Low particle opening system
Maximum 25 m² cleaning capacity with minimum particle emission. High quality processing suitable for cleanrooms ISO 5, 6, 7, 8, GMP C, D.
Conditionnement: 5 pieces double layer wrapped.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité