Cleanroom wagon system, Clino® CR mini MF-GMP
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3510180
PPSA3510180EA 2940 EUR InStock
PPSA3510180
Cleanroom wagon system, Clino® CR mini MF-GMP
Chariots
This trolley is designed for highly sensitive areas and minimal space requirements.
  • Stainless steel, with high-end finish
  • Special castors (100 mm)
  • Maximum processreliability and flexibility
  • Can be autoclaved
With MopFloat GMP: Open system with the safetyof a closed system. Verifiable and operator-independent impregnation of mops through mechanical intelligence. Suitable for sterile GMP A/B cleanroom areas.
Information de livraison: Supplied with MopFloat GMP feature and 25 L stainless steel container.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité