Broom head for cleanrooms
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3590100
PPSA3590100EA 62.42 EUR InStock
PPSA3590100
Broom head for cleanrooms
Balais
Brooms for hygienically sensitive areas in cleanrooms. Material: PP (body), PBT (bristles).
Designed for the removal of dirt and coarse contaminations.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité