Hand brushes and brooms, PP
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3590300
PPSA3590300EA 35.22 EUR InStock
PPSA3590300
Hand brushes and brooms, PP
Balais
White hand broom with run direction for hygienically sensitive areas to clean difficult-to-access areas in cleanrooms. Material: PP (body), PBT (trimming).
  • Stock height 45 mm
  • Unslit fiber ends
  • Hard bristle material
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité