Cleanroom wipes, Clino® one way
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3600070
PPSA3600070EA 70.74 EUR InStock
PPSA3600070
Cleanroom wipes, Clino® one way
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Clino® one way clean surfaces in semiconductors and pharma industries.
  • More excellent intake capacity
  • High abrasion resistance
  • Low particle and fibre emission
Suitable for use in ISO class 7 and 8 (GMP grade C and D) cleanrooms.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité