L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Cleanroom wipes, Clino® Carbon
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
3600098
PPSA3600098EA 44.1 EUR InStock
PPSA3600098
Cleanroom wipes, Clino® Carbon
Lingettes Lingettes pour salles propres Lingettes pour salles propres, sèches
Reusable polyester/carbon cloth for use on all smooth and water-resistant surfaces.
  • Low particle emission
  • Electrostatically conductive
  • Autoclavable
Suitable for use in ISO class 5 - 8 (GMP grade A/B, C, D) cleanrooms.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité