Caro XT-R DOFA Cleaning Trolley
Fournisseur: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
7992000
PPSA7992000EA 236 EUR InStock
PPSA7992000
Caro XT-R DOFA Cleaning Trolley
Chariots
Compact double trolley attractive appearance made of recycled material.
  • Cleaning method: vertical press
  • Plastic components from recycled material
  • Minimum space requirement with maximum functionality
  • Workspace: One vertical press XTR and two bucket XTR 25 L
Basic components: Basic module symmetrical (plastic made from recycled material) and swivel castors 80 mm. The trolley should be completely cleaned after use and stored in a dry place. Store EasyMop system boxes open.
Conditionnement: Packing unit: 1; carton size: 560×470×740 mm; Carton weight: 10More Product Information
New Product
Collapse All
l×p×h Poids Couleur Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
850×450×900 mm 10,69 kg noir 1 PPSA7992000
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité