Filtre plat 350mm type 116 - filtration moyenne 4-7µm, grammage 160g/m2 ±5 - épaisseur 370µm ±30 1 * 100 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Filtre plat 350mm type 116 - filtration moyenne 4-7µm, grammage 160g/m2 ±5 - épaisseur 370µm ±30 1 * 100 Pce PRATA035116 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou