Feuille de papier filtre 370x565mm filtration trs rapide - 25m, 75g/m2, paisseur 200m 1 * 100 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
Feuille de papier filtre 370x565mm filtration trs rapide - 25m, 75g/m2, paisseur 200m 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Feuille de papier filtre 370x565mm filtration très rapide - 25µm, 75g/m2, épaisseur 200µm 1 * 100 Pce PRATF037607 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou