Papier filtre plissé standard renforcé, diamètre 70mm filtration moyenne rétention 7-10µm, 65g/m2, épaisseur 170µm 1 * 100 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Papier filtre plissé standard renforcé, diamètre 70mm filtration moyenne rétention 7-10µm, 65g/m2, épaisseur 170µm 1 * 100 Pce PRATJ007106 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou