Papier filtre pliss standard renforc, diamtre 110mm filtration moyenne rtention 7-10m, 65g/m2, paisseur 170m 1 * 100 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
Papier filtre pliss standard renforc, diamtre 110mm filtration moyenne rtention 7-10m, 65g/m2, paisseur 170m 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Papier filtre plissé standard renforcé, diamètre 110mm filtration moyenne rétention 7-10µm, 65g/m2, épaisseur 170µm 1 * 100 Pce PRATJ011106 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou