Papier filtre pliss standard renforc, diamtre 320mm filtration moyenne rtention 4-7m, 74g/m2, paisseur 190m 1 * 100 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
Papier filtre pliss standard renforc, diamtre 320mm filtration moyenne rtention 4-7m, 74g/m2, paisseur 190m 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Papier filtre plissé standard renforcé, diamètre 320mm filtration moyenne rétention 4-7µm, 74g/m2, épaisseur 190µm 1 * 100 Pce PRATJ032107 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou