Analyse particulaire en microscopie, pour la majorit des applications de routine. Le quadrillage facilite le dnombrement des particules, micro-organismes et colonies. Pour prparation dchantillons, tudes microbiologiques et filtration de solutio 1 * 100 Pce
Fournisseur: PRAT DUMAS
Analyse particulaire en microscopie, pour la majorit des applications de routine. Le quadrillage facilite le dnombrement des particules, micro-organismes et colonies. Pour prparation dchantillons, tudes microbiologiques et filtration de solutio 1 * 100 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Analyse particulaire en microscopie, pour la majorité des applications de routine. Le quadrillage facilite le dénombrement des particules, micro-organismes et colonies. Pour préparation d’échantillons, études microbiologiques et filtration de solutio 1 * 100 Pce PRATM0505520 1 * 100 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou