IBC ALLIAGE NON CUIVREUX / 3 ACIDES à compléter avec 144L d'acide chlorhydrique pour obtenir 480L dans fût 600L 1 * 600 L
Fournisseur: PROLABO CMP
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
IBC ALLIAGE NON CUIVREUX / 3 ACIDES à compléter avec 144L d'acide chlorhydrique pour obtenir 480L dans fût 600L 1 * 600 L PRLS89775.9600 1 * 600 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou