SUEUR ARTIFICIELLE PH 6.5 BIDON 500 mL PEHD 0,5 g Histidine ref 104350 5 g sodium chlorure réf 106404 2,2 g Sodium dihydrogenophosphate dihydraté réf 106345 QSP 1000 ml eau désionisée pH ajusté à 6.5 1 * 500 mL
Fournisseur: PROLABO CMP
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SUEUR ARTIFICIELLE PH 6.5 BIDON 500 mL PEHD 0,5 g Histidine ref 104350 5 g sodium chlorure réf 106404 2,2 g Sodium dihydrogenophosphate dihydraté réf 106345 QSP 1000 ml eau désionisée pH ajusté à 6.5 1 * 500 mL PRLS90206.260 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou