pH,, ,,4,25 Normality N,, ,,0,2 Lithium acetate ( x 2H2O ),,,,20.4gr Formic acid,,,,3.5ml Octanoic acid,,100 ul QSP1000 mL Filtration 0.45 µm 1 * 1 L
Fournisseur: PROLABO CMP
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
pH,, ,,4,25 Normality N,, ,,0,2 Lithium acetate ( x 2H2O ),,,,20.4gr Formic acid,,,,3.5ml Octanoic acid,,100 ul QSP1000 mL Filtration 0.45 µm 1 * 1 L PRLS90305.290 1 * 1 L
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou