pH,, ,,8 Normality N,, ,,0,2 Lithium hydroxide ( x H2O ),,2,652 g Lithium acetate ( x 2H2O ),,5.1gr Formic acid,,,,4.0ml Lithium tetra-borate,,8.45g Boric acid,,,,2.0gr EDTA ,,,,1,923 g Octanoic acid,,,,100 ul QSP1000 mL Filtration 0.45 m 1 * 1 L
Fournisseur: PROLABO CMP
pH,, ,,8 Normality N,, ,,0,2 Lithium hydroxide ( x H2O ),,2,652 g Lithium acetate ( x 2H2O ),,5.1gr Formic acid,,,,4.0ml Lithium tetra-borate,,8.45g Boric acid,,,,2.0gr EDTA ,,,,1,923 g Octanoic acid,,,,100 ul QSP1000 mL Filtration 0.45 m 1 * 1 L
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
pH,, ,,8 Normality N,, ,,0,2 Lithium hydroxide ( x H2O ),,2,652 g Lithium acetate ( x 2H2O ),,5.1gr Formic acid,,,,4.0ml Lithium tetra-borate,,8.45g Boric acid,,,,2.0gr EDTA ,,,,1,923 g Octanoic acid,,,,100 ul QSP1000 mL Filtration 0.45 µm 1 * 1 L PRLS90306.290 1 * 1 L
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou