HISTIDINE POUR USAGES BIOCHIMIQUES 2,33 g HISTIDINE MONOCHLORHYDRATE 7,34 g SACCHAROSE POUR USAGES BIOCHIMIQUES 400 g TITRIPLEX(R) III PH EUR, BP,JP,USP 0,0186 g EAU DEMINERALISEE QSP1 L Filtration 0.2µm pH = 5.7 1 * 1 L
Fournisseur: PROLABO CMP
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
HISTIDINE POUR USAGES BIOCHIMIQUES 2,33 g HISTIDINE MONOCHLORHYDRATE 7,34 g SACCHAROSE POUR USAGES BIOCHIMIQUES 400 g TITRIPLEX(R) III PH EUR, BP,JP,USP 0,0186 g EAU DEMINERALISEE QSP1 L Filtration 0.2µm pH = 5.7 1 * 1 L PRLS90324.290 1 * 1 L
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou