EAU HIPERSOLV CHROMANORM HPLC,, VWRC23595.**,, 824.175 mL ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE 85 % HIPERSOLV C,, VWRC153154D,, 0.825,,mL ACETONITRILE HIPERSOLV CHROMA GRADIENT G,, VWRC83639.**,, 1675,,mL 1 * 2,5 L
Fournisseur: PROLABO CMP
EAU HIPERSOLV CHROMANORM HPLC,, VWRC23595.**,, 824.175 mL ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE 85 % HIPERSOLV C,, VWRC153154D,, 0.825,,mL ACETONITRILE HIPERSOLV CHROMA GRADIENT G,, VWRC83639.**,, 1675,,mL 1 * 2,5 L
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
EAU HIPERSOLV CHROMANORM HPLC,, VWRC23595.**,, 824.175 mL ACIDE ORTHOPHOSPHORIQUE 85 % HIPERSOLV C,, VWRC153154D,, 0.825,,mL ACETONITRILE HIPERSOLV CHROMA GRADIENT G,, VWRC83639.**,, 1675,,mL 1 * 2,5 L PRLS90328.320 1 * 2,5 L
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou