Ractif DINO 975 ml Eau 56 g Acide oxalique dihydrat 10 ml Acide fluorhydrique 48% 14 ml Acide sulfurique 96% 1 * 1 L
Fournisseur: PROLABO CMP
Ractif DINO 975 ml Eau 56 g Acide oxalique dihydrat 10 ml Acide fluorhydrique 48% 14 ml Acide sulfurique 96% 1 * 1 L
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Réactif DINO 975 ml Eau 56 g Acide oxalique dihydraté 10 ml Acide fluorhydrique 48% 14 ml Acide sulfurique 96% 1 * 1 L PRLS90330.290 1 * 1 L
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou