Mlange 2 acides (Flick's reagent) Fut 120L rempli 115L Composition : ACIDE CHLORHYDRIQUE 35 % GPR RECTAPUR 15000 mL ACIDE FLUORHYDRIQUE 48 % ANALAR NORMAPUR 10000 mL EAU DEMINERALISEE 90 L 1 * 115 L
Fournisseur: PROLABO CMP
Mlange 2 acides (Flick's reagent) Fut 120L rempli 115L Composition : ACIDE CHLORHYDRIQUE 35 % GPR RECTAPUR 15000 mL ACIDE FLUORHYDRIQUE 48 % ANALAR NORMAPUR 10000 mL EAU DEMINERALISEE 90 L 1 * 115 L
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
Mélange 2 acides (Flick's reagent) Fut 120L rempli à 115L Composition : ACIDE CHLORHYDRIQUE 35 % GPR RECTAPUR 15000 mL ACIDE FLUORHYDRIQUE 48 % ANALAR NORMAPUR 10000 mL EAU DEMINERALISEE 90 L 1 * 115 L PRLS90331.9120 1 * 115 L
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou