Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Phénol

Fournisseur: PROLABO CMP

90341.290
PRLS90341.290EA 0 EUR InStock
PRLS90341.290
Phénol
Phénol
In accordance with the operating mode: 50 mg SODIUM PENTACYANONITROSYLFERRATE 2H2O ANALAR Ref VWR 27966 10 g PHENOL FOR ACS ANALYSES Ref Merck 100206 QSP 1000 ml deionised water.


Formule: C₆H₅OH
Point d'ébullition: 100 °C
Densité: 1 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00002143
Numéro CAS: 108-95-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité