L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Ammonium High Calibration Standard
Fournisseur: PROLABO CMP
90344.290
PRLS90344.290EA 0 EUR InStock
PRLS90344.290
Ammonium High Calibration Standard
Étalons Étalons cationiques Standards d'ammonium
In accordance with the operating mode: 4 ml Ammonium stock solution 1000 ppm QSP 1000 ml Brine solution (320 g Sodium Chloride Ref Prolabo 27810, QSP 1000 ml deionised water).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité