Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide acétique 1 mol/l (1 N)

Fournisseur: PROLABO CMP

MC307419.0500 MC307419.1000
PRLSMC307419.0500EA 0 EUR InStock
PRLSMC307419.0500 PRLSMC307419.1000
Acide acétique 1 mol/l (1 N)
Acide acétique


Formule: H₃CCOOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036152
Numéro CAS: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=857749088d189a3a5b82cd46ad4fc0329d1ffbf9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité