185 g Acide citrique ref Prolabo 20276 100 ml Ammoniaque 25% Ref Merck 5432 QSP 1000 ml eau dsionise pH ajust 7 avec Ammoniaque 25% 1 * 5 L
Fournisseur: PROLABO CMP
185 g Acide citrique ref Prolabo 20276 100 ml Ammoniaque 25% Ref Merck 5432 QSP 1000 ml eau dsionise pH ajust 7 avec Ammoniaque 25% 1 * 5 L
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
185 g Acide citrique ref Prolabo 20276 100 ml Ammoniaque 25% Ref Merck 5432 QSP 1000 ml eau désionisée pH ajusté à 7 avec Ammoniaque 25% 1 * 5 L PRLSMC311080.5000 1 * 5 L
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou