Signature, Imprimante à lame
Fournisseur: Primera Technology Europe
078108
PRMA078108EA 10830 EUR InStock
PRMA078108
Signature, Imprimante à lame
Imprimantes Cassette and Slide Printers
L’imprimante à lames Signature peut augmenter considérablement l’efficacité du personnel tout en réduisant le risque d’identification incorrecte des échantillons. Il imprime directement sur les lames, éliminant les erreurs d’écriture et rendant obsolètes les étiquettes difficiles à appliquer et résistantes au xylène.
  • Opération efficace, sans les mains
  • Les lames sont stockées dans des cartouches faciles à charger, à l’abri de la poussière et d’autres contaminants potentiels
  • L’interface USB permet l’intégration dans des systèmes d’information de laboratoire
  • Une encre résistante aux produits chimiques assure une identification fiable des lames
Avec une résolution d’impression de 300 dpi, la lame imprimée peut être utilisée pour imprimer du texte, des graphiques et des logos ainsi que des codes-barres linéaires et 2D haute résolution sur chaque lame. Le niveau de lames restant dans une cartouche est facilement visible à travers le boîtier transparent rétro-éclairé à LED bleues de la cassette. Vitesse d’impression: jusqu’à 9 lames/minute (monochrome); 5 lames/minute (couleurs pleines); 4 lames/minute (couleurs de processus).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité