Cassette printer
Fournisseur: Primera Technology Europe
078408
PRMA078408EA 17740 EUR InStock
PRMA078408
Cassette printer
Imprimantes Cassette and Slide Printers
Cassette printer reduces the risk of misidentification of specimens. It helps to print text, graphics and logos along with linear and 2D bar codes directly onto the face of the cassettes with eight solid colours.
  • Chemical resistant ink
  • Steel frame with powder coated steel covers
  • Ribbon types: CMYK (550 prints) and black (4300 prints)
Printed speed: 8 cassettes per minute, 4 cassette hoppers and 40 cassettes per hopper.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité