Benzo[ghi]perylène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
BCR-052
PROOBCR-052EA 900 EUR InStock
PROOBCR-052
Benzo[ghi]perylène
Benzo[ghi]perylène
Formule: C₂₂H₁₂
Point d'ébullition: 500 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 278…280 °C
Numéro MDL: MFCD00004135
Numéro CAS: 191-24-2
EINECS: 205-883-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité