Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Méthylchrysène

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM

BCR-077R
PROOBCR-077REA 251 EUR InStock
PROOBCR-077R
1-Méthylchrysène
1-Méthylchrysène


Formule: C₁₉H₁₄
Point d'ébullition: 411 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 192 °C
Densité: 1.254 g/cm³ (20 °C)
Numéro CAS: 3351-28-8
EINECS: 222-112-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité