1-Méthylbenzo[a]anthracène
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-093R
PROOBCR-093REA 253 EUR InStock
PROOBCR-093R
1-Méthylbenzo[a]anthracène
1-Méthylbenzo[a]anthracène
Formule: C₁₉H₁₄
Numéro CAS: 2498-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité