Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Carbure de tungstène(IV)

Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Tungsten monocarbide, Wolfram carbide, Tungsten carbide

BCR-102
PROOBCR-102EA 239 EUR InStock
PROOBCR-102
Carbure de tungstène(IV)
Carbure de tungstène(IV)


Formule: CW
MW: 195,85 g/mol
Point d'ébullition: 6000 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 2785 °C
Densité: 8.64 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011464
Numéro CAS: 12070-12-1
EINECS: 235-123-0
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité