Dibenzo[a,h]acridine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-153R
PROOBCR-153REA 253 EUR InStock
PROOBCR-153R
Dibenzo[a,h]acridine
Dibenzo[a,h]acridine
Formule: C₂₁H₁₃N
Numéro CAS: 226-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité