Dibenzo[a,j]acridine
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
BCR-154
PROOBCR-154EA 865 EUR InStock
PROOBCR-154
Dibenzo[a,j]acridine
Dibenzo[a,j]acridine
Formule: C₂₁H₁₃N
Numéro CAS: 224-42-0
ONU: 1294
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité